missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ USP38 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15907954
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15907954 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15907954 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA565184

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AEHWLDEAQCE AMFDLTTRLI LEGQDPFQRQ VGHQVLEAYA RYHRPEFESF FNKTFVLGLL HQGYHSLDRK DVAILDYIHN GLKLIMSCPS Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 98%, rat 99%.

Deubiquitinating enzyme exhibiting a preference towards 'Lys-63'-linked Ubiquitin chains.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen USP38
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.05 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Usp38
Gen-Zugriffsnummer Q8NB14
Gen-Alias 4631402N15Rik; 4833420O05Rik; AA536967; AU044701; AW544820; deubiquitinating enzyme 38; HP43.8KD; KIAA1891; mKIAA1891; ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 38; ubiquitin specific peptidase 38; ubiquitin specific protease 38; ubiquitin thioesterase 38; ubiquitin thiolesterase 38; ubiquitin-specific-processing protease 38; Usp38
Gensymbole Usp38
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant Human USP38. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105931).
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84640
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.