Learn More
UTP14A Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18603550 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18603550 0.1 mL 0.10 Milliliter
18635011 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18603550 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2936270.1ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
UTP14A Polyclonal antibody specifically detects UTP14A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen UTP14A
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:200-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias Antigen NY-CO-16, dJ537K23.3, FLJ37089, NYCO16, NY-CO-16, SDCCAG16, Serologically defined colon cancer antigen 16KIAA0266, U3 small nucleolar RNA-associated protein 14 homolog A, UTP14, U3 small nucleolar ribonucleoprotein, homolog A (yeast)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-260 of human UTP14A (NP_006640.2). MTANRLAESLLALSQQEELADLPKDYLLSESEDEGDNDGERKHQKLLEAISSLDGKNRRKLAERSEASLKVSEFNVSSEGSGEKLVLADLLEPVKTSSSLATVKKQLSRVKSKKTVELPLNKEEIERIHREVAFNKTAQVLSKWDPVVLKNRQAEQLVFPLEKEEPAIAPIEHVLSGWKARTPLEQEIFNLLHKNKQPVTDPLLTPVEKASLRAMSLEEAKMRRAELQRARALQSYYEAKARREKKIKSKKYHKVVKKGK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Immunology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10813
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG