missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ UTP18 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17190074 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17190074 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17190074 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA5112217

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UTP18 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IP

UTP18 is involved in nucleolar processing of pre-18S ribosomal RNA and ribosome assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UTP18
Anwendungen Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.03% ProClin 300; pH 7
Gen UTP18
Gen-Zugriffsnummer Q9Y5J1
Gen-Alias 6230425C22Rik; 6430513M13; CDABP0061; CGI-48; U3 small nucleolar RNA-associated protein 18 homolog; Utp18; UTP18 small subunit (SSU) processome component homolog; UTP18 small subunit processome component; UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog; UTP18, small subunit (SSU) processome component, homolog (yeast); UTP18, small subunit processome component; WD repeat domain 50; WD repeat-containing protein 50; Wdr50
Gensymbole UTP18
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen E. coli-derived Human UTP18 fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51096
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.