missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UTP3 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18264910 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18264910 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18264910 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP119108

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

UTP3 Polyclonal specifically detects UTP3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen UTP3
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_065101.1
Gen-Alias Charged amino acid-rich leucine zipper 1, CRL1charged amino acid rich leucine zipper 1 homolog, CRLZ1UTP3 homolog, disrupter of silencing 10, Disrupter of silencing SAS10, FLJ23256, SAS10DKFZp761F222, something about silencing protein 10, UTP3, small subunit (SSU) processome component, homolog (S. cerevisiae)
Gensymbole UTP3
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 429 and 479 of human something about silencing protein 10 using the numbering given in entry NP_065101.1 (GeneID 57050).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57050
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.