Learn More
Syngene™ UV-Emissionsfilter
Der Syngene™ UV-Emissionsfilter ist ein Schraubgewindefilter für die Verwendung in Syngene Ingenius 3 und Nugenius
Marke:  Syngene™ FILTUV06-58
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15829892
  • 555.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
1
Ingenius3, Nugenius
572 bis 625 nm
UV-Filter