Learn More
Biochrom Typ 8 Mikroküvetten aus Silika für den UV-Bereich
10 mm Quarz-Mikroküvette mit Deckel und schwarzen Wänden. 10 mm Schichtdicke mit 400 μl Mindestvolumen.
Marke:  Biochrom 80-2109-83
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 11759545
  • 4625.00 € / 8 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 10 mm Quarz-Mikroküvette mit Deckel und schwarzen Wänden
  • 10 mm Schichtdicke
  • Mindestvolumen: 400 μl
  • Passend für Standard-Zellhalter für Spektralphotometer
  • Zur Verwendung mit Ultrospec 7000/8000/9000, Ultrospec 2100 pro, GeneQuant 1300/100
Spezifikation
Spezifikation
Typ 8 Mikro-Küvette
UV-Gütegrad Silika
8 Packungen
Für Ultraspec-Spektrophotometer mit Doppelstrahl
400 μl
2 mm
10 mm
Für genaue Messungen spektrophotometrischer Anwendungen