Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, 1 x 4 Watt
Nützlich zum Nachweis von fluoreszierenden Partikeln und Mineralien, zum Aushärten von Kleb- und Farbstoffen sowie zum Testen von Beschichtungen. Die Advantage-Lab™ UV-Lampe mit 1 x 4 Watt ist ein Einzelwellen-Gerät mit hoher Intensität, integriertem Griff und pulverbeschichtetem Metallgehäuse.
N.V.
Spezifikation
Spannung 220/240 V (optional 110/120 V)
Wirkleistung 1 x 4 W
Abmessungen (L x B x H) 195 x 70 x 65 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beleuchtungsstärke Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beleuchtungsstärke Wavelength Preis Menge & Verfügbarkeit  
15668875
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Advantage-Lab™
AL10-04-254
500 μW/cm2 Kurzwellen UV-C
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15678875
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Advantage-Lab™
AL10-04-365
550 μW/cm2 Langwellen UV-A
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
    • Molekularbiologie.
    • Mikrobiologie.
    • Botanik.
    • Chemie.
    • Mineralogie.
    • Glasproduktion.
  • Hohe Intensität.
  • Einzelwellen-Gerät
  • Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
  • Integrierter Griff.
  • Einstellbarer Ständer (optional).
Spezifikation
Spezifikation
220/240 V (optional 110/120 V)
1 x 4 W
195 x 70 x 65 mm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen