Learn More
Advantage-Lab™ UV-Lampe, 2 x 6 Watt
Nützlich zum Nachweis von fluoreszierenden Partikeln und Mineralien, zum Aushärten von Kleb- und Farbstoffen sowie zum Testen von Beschichtungen. Die Advantage-Lab™ UV-Lampe mit 2 x 6 Watt ist ein Einzelwellen-Gerät mit hoher Intensität, integriertem Griff und pulverbeschichtetem Metallgehäuse.
622.00 € - 681.00 €
Spezifikation
Spannung | 220/240 V (optional 110/120 V) |
---|---|
Abmessungen (L x B x H) | 260 x 70 x 65 mm |
Produktcode | Marke | Beleuchtungsstärke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beleuchtungsstärke | Wavelength | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15698885
|
Advantage-Lab™
AL10-12-254 |
1200 μW/cm2 | Kurzwellen UV-C |
642.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15608895
|
Advantage-Lab™
AL10-12-312 |
1040 μW/cm2 | Mittelwellen-UV-B |
653.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15618895
|
Advantage-Lab™
AL10-12-365 |
950 μW/cm2 | Langwellen UV-A |
622.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15638885
|
Advantage-Lab™
AL10-06-619 |
600/850 μW/cm2 | Kurz/Langwelle |
681.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Nützlich in vielen Bereichen, einschließlich der folgenden:
- Molekularbiologie.
- Mikrobiologie.
- Botanik.
- Chemie.
- Mineralogie.
- Glasproduktion.
- Hohe Intensität.
- Einzelwellen-Gerät
- Pulverbeschichtetes Metallgehäuse.
- Integrierter Griff.
- Einstellbarer Ständer (optional).
Spezifikation
220/240 V (optional 110/120 V) | |
260 x 70 x 65 mm |