Learn More
UVP UV-Licht-Konverterplatten
Beschreibung
- UV-Licht in 460-470 nm umwandeln mit dem Visi-Blue™ Platte zur Betrachtung von GFP-Färbungen
- Das kratzfeste Glas befindet sich für verbesserte Haltbarkeit in einem Metallgehäuse
- Die Gummidichtung verhindert ein Rutschen der Platte
- Die Griffe befinden sich für eine einfache Handhabung auf beiden Seiten der Platte
- Es sind mehrere Standardplattengrößen erhältlich.
- Verschiedene Wellenlängen für die Dokumentation, Anregung und Bildgebung von Gelen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Umwandlerplatte |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umwandlung von 302 nm UV-Licht in 460 bis 470 nm blaues Licht |
| Filtrationsfläche (angloamerikanisch) | 7.87 x 15.74 in. |
| Filterbereich (metrisch) | 20 x 40 cm |
| Modell | Visi-Blue Konverterplatten |