Learn More
Uvex™ Super OTG Schutzbrille
16.83 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Anti-UV
UV-treated
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Rahmenfarbe:
Marineblau
Schwarz
Beschreibung
- Extrem bequeme Schutzbrille mit ausgezeichnetem Augenschutz
- Sie ist für die Verwendung mit verschreibungspflichtigen Gläsern konzipiert und eignet sich daher ideal für Besucher.
- Bügel ohne Scharniere mit verstellbaren, weichen Bügelenden für zusätzlichen Komfort
- Die Uvex™ Supravision Sapphire Beschichtung ist beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig.
- Die Uvex™ Supravision Excellence Beschichtung ist innen beschlagfrei und außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig.
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Uneingeschränkte periphere Sicht
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 170 |
Objektivtyp | Supravision Sapphire |
Linsenbeschichtung | Anti-UV |
Beschreibung | Polycarbonat-Überbrille mit transparenter Linse |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Art des Seitenschilds | Klappbare Seitenarme, flexible Ohrstücke |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV 400 |
Frame Type | W 166 F CE |