Beschreibung
- Randlose Brille mit zwei Gläsern bietet eine optimale Augenabdeckung.
- Weiche, flexible Nasenpolster ermöglichen die Anpassung der Brille an unterschiedliche Gesichtsformen.
- Weiche Ohrstücke des Metallrahmens gewährleisten einen bequemen Sitz ohne Druckpunkte.
- Polycarbonat-Gläser sind in verschiedenen Tönungen erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 170 |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Modell | Uvex™ Winner, Ohne Rand |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Metall |
| UV-Schutz | UV400. |