Learn More
UVP 2UV und 3UV Transilluminatoren, Tischgeräte
Artikelnummer. 11308453
Change view
Click to view available options
Modell:
LMs-20E
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
11308453 LMs-20E 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11308453 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 95041702
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Bis zu drei Wellenlängen in einem kompakten, leichten Gerät erhältlich
  • Die 8-Watt-Modelle bieten eine wirtschaftliche Alternative zu Hochleistungs-UV-Transilluminatoren
  • Alle Modelle verfügen über einen aufklappbaren UV-Blocker mit verstellbarer Höhe und UVG-Langzeitfilter
Zwei Optionen mit einfacher Intensität
  • 3UV-Modelle bieten eine Auswahl an Langwellen-UV für die erweiterte Betrachtung von Gelen ohne Photonicking; Mitteltonbereich mit erhöhter Fluoreszenz-Photodokumentation und Nukleinsäure-Visualisierung; Kurzwellen für die Probenbestrahlung
  • 2 UV-Modelle bieten Langwellen- und Mittelwellen-UV
Bestellinformation
2UV Abmessungen (einschließlich Deckel): 9 1/2L x 13 1/4B x 4 3/4 ZollH (24 x 33,7 x 12,1 cm); 3UV Abmessungen (einschließlich Deckel): 11L x 14B x 6 ZollH (28 x 35,6 x 15,2 cm)
Zertifizierungen
115 V-Modelle sind ETL-, ETL/c-zertifiziert; 230 V-1 Modelle sind CE-zertifiziert
1Internationales Modell.
Spezifikation
Modell LMs-20E