Learn More
UVP Filter UVP for B-100Y, B-100YP
Filter für B-100Y- und B-100YP-UV-Inspektionslampen
Marke:  UVP 38-0009-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Artikelnummer. 12853019
Menge Preis
1 57.85 € / 1 Stück
10 44.95 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 01-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit B-100 Y und B-100 YP UV-Prüflampen (Kat. Nr. UVP95004424 )
Halbleiter-Waferüberprüfung, Detektion von Feinpartikeln auf Oberflächen
Spezifikation
Spezifikation
Blak-Ray™ Modell B-100Y und B-100YP UV-Hochintensitäts-Prüflampen
Je 1