Learn More
UVP Kamerafilter SYBR Green
Ermöglicht die Visualisierung von Fluorophoren von 460-470 nm
Marke:  UVP 38-0219-01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04888kg
Artikelnummer. 12810703
  • 373.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blockiert die vom Transilluminator ausgestrahlte UV- und IR-Strahlung
Spezifikation
Spezifikation
50
Für die Verwendung mit Chromadoc-Bildgebungssystem
Kamerafilter Sybr Grün