Learn More
UVP Filtereinheiten für Weiß-/UV-Licht-Transilluminatoren
414.00 € - 865.00 €
Spezifikation
Produkttyp Filtereinheit
Filtrationsfläche (angloamerikanisch) 7,87 x 7,87 in.
Filterbereich (metrisch) 20 x 20 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12823009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
38-0189-05
TMW-20 UV/Weißlicht-Transilluminator
865.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12833009
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
38-0189-08
TLW-20 UV/Weißlicht-Transilluminator
414.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Filtereinheit
7,87 x 7,87 in.
20 x 20 cm