Learn More
UVP Ersatzröhre für Mini-Ultraviolettlampe
Artikelnummer. 11788231
Change view
Click to view available options
Wavelength:
365/312 nm
365 nm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wavelength unitSize
11788231 365/312 nm 1 Stück
11796832 365 nm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11788231 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 34000401
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Ersatzröhrchen für leichte, kompakte und wirtschaftliche UV-Lampen
Spezifikation
Wirkleistung 4 W
Wavelength 365/312 nm
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell UVGL-15, UVSL-14P Kompakte Mini-Hand-UV-Lampe
Länge (angloamerikanisch) 5,31 in.
Länge (metrisch) 134,9 mm
Verpackungsmenge Je 1