Learn More
UVP Schilde für Pen-Ray™ Lampen
Zur Steuerung oder Modifikation der Emissionsabgabe der 11SC-1 Lampe (UVP90 001 201).
43.40 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | UV-Lampe des Modells 11SC-1 Pen-Ray™ |
---|---|
Verpackungsmenge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11769074
|
UVP
98-0008-01 |
Schirm A |
43.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11789074
|
UVP
98-0008-03 |
Schirm C |
43.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11779074
|
UVP
98-0008-02 |
Schirm B |
43.40 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zur Steuerung oder Änderung der Emissionsabgabe der 11SC-1 Lampe (UVP90 001 201)
• Schild A hat eine Bohrung mit enem I.D. Von 0.04 Zoll für eine punktförmige Quelle
• Schild B hat eine Aussparung von 0.31 0.63 Zoll
• Schild C hat eine Aussparung von 0.19 x 1.5 Zoll
Spezifikation
UV-Lampe des Modells 11SC-1 Pen-Ray™ | |
Je 1 |