Learn More
UVP UV-Licht-blockierender Augenschutz
Click to view available options
Lens Material:
Kunststoff
Polycarbonat
Produkttyp:
Schutzbrillen
UVC-303 Brille
Beschreibung
- Zur Abhaltung ultravioletter Strahlung zwischen 254 und 365 nm sowie von UV-A-Strahlung konzipiert
- Optimaler Kontrast bei der Betrachtung und weniger Ermüdung der Augen
- Aus speziell formuliertem Kunststoff mit optimalem Kontrast und verminderter Augenermüdung
- Leichtes Design und flexibler Gummirahmen für besseren Tragekomfort
- Belüftungsschlitze
- Abmessungen: 76 × 210 mm (3 × 6 in.)
Compliance
Schutzbrille und Gesichtsmaske entsprechen den Spezifikationen gemäß ANSI-Z-87.1 1986 für Augen- und Gesichtsschutzvorrichtungen
Garantie
Ein Jahr Garantie für Reparatur oder Austausch
Spezifikation
Produkttyp | Schutzbrillen |
Lens Material | Kunststoff |
- Für Expositionszeiträume von über acht Stunden oder für Ultraviolett-Emissionen mit Wellenlängen
- außer 254 nm bis 365 nm. Siehe Dokument HSM 73-11009 “Crite-
- ria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet
- Radiation veröffentlicht vom US Department of Health, Education and Wel-
- fare.”
- Der Augenschutz ist für den Schutz von Augen, Gesicht und/oder Hals konzipiert. Andere Teile des Körpers sind sorgfältig vor schweren Hautverbrennungen durch kurzwellige UV-Strahlung zu schützen. Richten Sie Ultraviolett-Lampen nicht auf reflektierende Oberflächen. Tragen Sie Schutzkleidung und verwenden Sie Hautcreme.