Learn More
UVP Ersatz-Weißlichtlampen
15.70 € - 38.60 €
Spezifikation
Produkttyp Ersatzschlauch
Verpackungsmenge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Wirkleistung Preis Menge & Verfügbarkeit  
12893918
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
34-0056-02
Modell MRL-58 Mehrstrahllampe 8 W
38.20 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12802989
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
34-0059-01
Modell TW-43 Transilluminator für Weißlicht 14 W
38.60 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12873918
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
34-0056-01
Modelle TLW-20, TMW-20, TW-26 Transilluminator 8 W
16.55 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12822979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
34-0066-01
UV-Lampe des Typs 14 EL 4 W
15.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12882979
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
UVP
34-0063-01
UV-Lampe der Serie 16 Typ EL und Hochleistungstransilluminator 6 W
15.70 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Ersatzschlauch