Learn More
V21+K Verschleißmetallnorm: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Kohlenwasserstofföl, VHG™
Beschreibung
V21+K Verschleißmetallnorm: 100 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Kohlenwasserstofföl
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| CAS | 7429-90-5, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2, 7440-47-3 |
| Verfahren | ICP/XRF/RDE |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Aluminium/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hydrocarbon Oil |
| Menge | 100 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 100 μg/g/Barium 100 μg/g/Boron 100 μg/g/Cadmium 100 μg/g/Calcium 100 μg/g/Chromium 100 μg/g/Copper 100 μg/g/Iron 100 μg/g/Lead 100 μg/g/Magnesium 100 μg/g/Manganese 100 μg/g/Molybdenum 100 μg/g/Nickel 100 μg/g/Phosphorus 100 μg/g/Potassium 100 μg/g/Silicon 100 μg/g/Silver 100 μg/g/Sodium 100 μg/g/Tin 100 μg/g/Titanium 100 μg/g/Vanadium 100 μg/g/Zinc 100 μg/g |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Conostan S21 Element Blend
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: White mineral oil, petroleum