missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

V23 Verschleißmetallnorm: 50 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Kohlenwasserstofföl, VHG™

Artikelnummer. 16419679
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
200 g
400 g
Packungsgröße:
100 Gramm
200 Gramm
400 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16419679 100 g 100 Gramm
17918269 200 g 200 Gramm
17983916 400 g 400 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16419679 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGV2350100G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen

V23 Verschleißmetallnorm: 50 μg/g Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Si, Sn, Ti, V, Zn in Kohlenwasserstofföl
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-43-9, 7440-70-2
Verfahren ICP/XRF/RDE
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aluminium/Antimony/Barium/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Copper/Iron/Lead/Magnesium/Manganese/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Silicon/Silver/Sodium/Tin/Titanium/Vanadium/Zinc
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Hydrocarbon Oil
Menge 100 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 50 μg/g/Antimony 50 μg/g/Barium 50 μg/g/Boron 50 μg/g/Cadmium 50 μg/g/Calcium 50 μg/g/Chromium 50 μg/g/Copper 50 μg/g/Iron 50 μg/g/Lead 50 μg/g/Magnesium 50 μg/g/Manganese 50 μg/g/Molybdenum 50 μg/g/Nickel 50 μg/g/Phosphorus 50 μg/g/Potassium 50 μg/g/Silicon 50 μg/g/Silver 50 μg/g/Sodium 50 μg/g/Tin 50 μg/g/Titanium 50 μg/g/Vanadium 50 μg/g/Zinc 50 μg/g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.