missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ V5 Tag Monoclonal Antibody (SV5-Pk1), FITC
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11585432
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11585432 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11585432 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA180281

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-80281 recognizes the sequence IPNPLLGL, present on the P/V proteins of the paramyxovirus, SV5. This antibody has been used to detect recombinant proteins, including epitope-tagged transmembrane and secreted proteins. Successfully used tags include a 14-amino acid tag (gly lys pro ile pro asn pro leu leu gly leu asp ser thr) and a smaller 9-amino acid tag that has been used to inhibit the binding of the monoclonal antibody to its native protein.

Epitope tags provide a method to localize gene products in a variety of cell types, study the topology of proteins and protein complexes, identify associated proteins, and characterize newly identified, low abundance or poorly immunogenic proteins when protein specific antibodies are not available. The V5 epitope tag is derived from a small epitope (Pk) present on the P and V proteins of the paramyxovirus of simian virus (SV5). The V5 tag is usually used with all 14 amino acids (GKPIPNPLLGLDST), although it has also been used with a shorter 9 amino acid sequence (IPNPLLGLD).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen V5 Tag
Anwendungen Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon SV5-Pk1
Konzentration 0.1 mg/mL
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide
Gen-Alias simian virus 5 antibody; SPV5gp2; sv5; V5; v-5; V5 Epitope Tag
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Paramyxovirus SV5, Simian-Virus 5.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Tag
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Zielmolekül Tag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.