Learn More
ACROBiosystems Vaccinia Virus B18R Protein, His Tag
544.34 € - 2552.37 €
Spezifikation
Molekulargewicht 40.3 kDa
Quelle Vaccinia Virus B18R, His Tag, His 20 - Glu 351 (Accession # P25213), was produced in human 293 cells (HEK293) (at ACROBiosystems.)
Immunogen His 20 - Glu 351
Lagerungsbedingungen -20°C
Gen-Alias B18R
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15895927
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B1R-H52H6-500UG
500 μg
2552.37 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15805937
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
B1R-H52H6-50UG
50 μg
544.34 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
B18R is a type I interferon (IFN)-binding protein and it is encoded by the B18R open reading frame in the WR (Western Reserve) strain of vaccinia virus, which contains two Ig-like C2-type domains and one Ig-like V-type domain. B18R exists in a soluble and a membrane-bound form. As a type I IFN receptor, B18R counteracts the antiviral effects of host IFN-alpha/beta. Also, B18R acts as a soluble IFN-alpha receptor and thus inhibits the interaction between host IFN-alpha and its receptor.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 40.3 kDa. The protein migrates as 50-60 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
40.3 kDa
His 20 - Glu 351
B18R
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Vaccinia Virus B18R, His Tag, His 20 - Glu 351 (Accession # P25213), was produced in human 293 cells (HEK293) (at ACROBiosystems.)
-20°C
B18R
Vaccinia virus
PBS, pH7.4
HEK293
Viral Proteins