Learn More
Greiner Bio-One Vacuette™ FC Mix Blutentnahmeröhrchen
Vacuette™ Blutentnahmegefäße haben den Standard auf dem heutigen Markt gesetzt. Sie sorgen für mehr Sicherheit und Hygiene bei der Probenentnahme und bieten den Vorteil, dass sie so durchsichtig wie Glas sind.
Marke: Greiner Bio-One 454513
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.20000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus praktisch unzerbrechlichem PET-Kunststoff
- Durchsichtig wie Glas
- Effektive Glykolysehemmung zur präzisen Bestimmung des Blutzuckergehalts
- Pulveradditive gewährleisten keine Verdünnungseffekte
- Verbesserte Sicherheit und Hygiene bei Probenentnahmeverfahren
Spezifikation
Natriumfluorid, Natrium-EDTA | |
Steril | |
Pink mit schwarzem Ring | |
Blutglukoseanalyse |
PET | |
3 mL | |
13 mm x 75 mm | |
Transparent |