Learn More
Greiner Bio-One VacuetteTube
Greiner Bio-One VacuetteTube, Fassungsvermögen:4 ml; Verschlussfarbe:Weiß; Verschlusstyp:Kappe, steril, Durchmesser innen:13 mm; Höhe:75 mm, Vacuette Röhrchen
16.00 € - 458.98 €
Spezifikation
Produkttyp | Saugröhrchen |
---|---|
Sterilität | Steril |
Verschlusstyp | Kappe |
Innendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
Höhe (metrisch) | 75 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10667505
|
Greiner Bio-One
454083 |
4 mL | Grün |
458.98 €
1200 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10607344
|
Greiner Bio-One
454034 |
1 ml | Lavendel |
16.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10247597
|
Greiner Bio-One
454046 |
2,5 mL | Grün |
22.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13048642
|
Greiner Bio-One
454046 |
2,5 mL | Grün |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Greiner Bio-One VacuetteTube, Fassungsvermögen:4 ml; Verschlussfarbe:Weiß; Verschlusstyp:Kappe, steril, Durchmesser innen:13 mm; Höhe:75 mm, Vacuette Röhrchen
Spezifikation
Saugröhrchen | |
Kappe | |
75 mm |
Steril | |
13 mm |