Learn More
Fisherbrand™ x1 Table top stand for handvac and accessories
Entwickelt für den Einsatz mit Fisherbrand™ Vakuum-Aspiration Advantage Systemen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Artikelnummer. 15451934
  • 147.34 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tischaufsteller
  • Wird mit HandVac und Zubehör für Aspiration Advantage Vakuumsaugsysteme verwendet.
Das Fisherbrand Aspiration Advantage System ist ein kompaktes, tragbares Gerät mit einer integrierten, widerstandsfähigen Membranpumpe zum sicheren und präzisen Ansaugen von nicht entzündbaren chemischen, biologischen und medizinischen Flüssigkeiten.
Flüssigkeiten können mit verschiedenen Pipetten oder Glasspitzen, die leicht mit dem HandVac-Pipettiereraufsatz verbunden werden können, leicht und sehr präzise von Objektträgern, Petrischalen, Mikrotiterplatten, Zellkulturbehältern oder ähnlichen Gefäßen entfernt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Aspiration Advantage System
Tischaufsteller