Learn More
Gardner Denver Welch™ Set9 Vakuumpumpen-Regelungspaket mit MRV 100, DN 16 KF
Alle ansehen Welch Ilmvac ProdukteBeschreibung
Vakuumsteuerpaket besteht aus:
- MRV 100 Vakuumregler
- PIZA111cr-GOLD Vakuumsensor
- KF16-Mess-T-Stück
- 2-Wege Magnetventil
- Klammern, Zentrierringe und Adapter
- Elektrische Anschlüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | DN 16 KF |
| Produktlinie | Kit zur Vakuumsteuerung |
| Zur Verwendung mit | Drehschieberpumpen mit KF16-Flanschen |