Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marke:  Merck XX1014744
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.69400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15810575
  • 505.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Millipore Vakuumfilterkolben mit Seitenarm
Diese Kolben mit Seitenarm sind für die Verwendung in Vakuumfiltrationsverfahren mit klassischen Glasfilterhaltern konzipiert.
Dieses Element ist ein Zubehörteil für die Mikroanalyse-Glasfilterhalterkits.
Merkmale & Vorteile
  • Der Seitenarm wird mit einem Schlauch mit 3/8 Zoll Innendurchmesser an die Vakuumquelle angeschlossen
  • 1 l- und 4 l-Kolben nehmen perforierten Stopfen Nr. 8 auf
  • 125 ml Kolben für Stopfen Nr. 5
Hinweis: Stopper ist nicht im Lieferumfang enthalten; separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Vakuumfilterkolben mit Seitenarm
4 l
Seitenarm mit Gewinde
Vakuumfiltration mit klassischen Filterhaltern
Nr. 8 perforierte Silikon-Stopfen (separat erhältlich)