Learn More
Leybold Vakuumschlauch mit ISO-KF-Flanschen
Beschreibung
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Zuverlässig, auslaufsicher
- Mit ISO-KF-Flanschen, Größen DN 10 bis DN 50
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Edelstahl |
| Enthält | ISO-KF-Flansche |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vakuumpumpe |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Größe | DN 25 |