Learn More
Day-Impex Vakuumisolierte Dewar-Gefäße aus Edelstahl
Artikelnummer. 11703629
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11703629 3 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11703629 Lieferant Day-Impex Lieferanten-Nr. 320005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dilvac™ Vakuumisolierte Flaschen bestehen vollständig aus Edelstahl. Sie sind leicht und kompakt und eignen sich für Anwendungen mit extrem niedrigen oder sehr hohen Temperaturen. Erhältlich mit verschiedenen Fassungsvermögen von 0,5 l bis 6 l.
  • Vakuumisoliert
  • Leichter Edelstahl
  • Ideal für Lagerung oder Transport
  • Geeignet für extrem niedrige und sehr hohe Temperaturen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 l