Learn More
Welch-Ilmvac™ Ölfreie, zweistufige Trocken-Membranpumpe für chemische Anwendungen, MPC 095 Z, Enddruck 5 mbar
Welch-Ilmvac™ ölfreie, zweistufige Trocken-Membranpumpen für chemische Anwendungen (MPC 095 Z) liefern einen Enddruck von 5 mbar bei einem Geräuschpegel von < 45 dB. Ein Gasballastventil ist im Lieferumfang enthalten.
Marke: Welch-Ilmvac™ 412422-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 50.00000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Membranpumpe
- Ölfrei: Ja
- Anzahl der Stufen: Zwei
- Applikation: Chemische Robustheit
- Luftverdrängung: 15 l/min
- Enddruck: 5 mbar
- Geräuschpegel: weniger als 45 dB
- Abmessungen (B/T/H): 235 mm x 140 mm x 277 mm
- Gewicht: 6,15 kg
- Stromversorgung: 90-260VAC.
Spezifikation
Gasballastventil | |
MPC 095 Z | |
6,15 kg | |
277 mm | |
Vakuumsystem | |
2 | |
Chemische Robustheit | |
5 mbar |
140 mm | |
< 45 dB | |
Ölfreie Membranpumpe | |
235 mm | |
15 l/min | |
Ölfrei | |
2 | |
90/260 VAC |