Learn More
BUCHI Vakuumdichtung/-versiegelung
In Verbindung mit dem Buchi-Dichtungshalter können Sie eine Vakuumdichtung für Buchi Rotavaporen herstellen. BUCHI™ Vakuumdichtungen sind für die Verwendung mit R-176/186/187/220/250 Rotationsverdampfern ausgelegt.
Marke: BUCHI 041095
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Buchi Rotationsverdampfern
Spezifikation
Vakuumdichtung/-versiegelung | |
Für R-176/186/187/220/250 |