Learn More
Welch™ biovac 060
Marke:  Welch™ 112014
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10196294
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Das tragbare Sicherheits-Absaugsystem biovac 060 mit integrierter chemiefester Membranpumpe dienen der gefahrlosen und exakten Absaugung von flüssigen, nicht brennbaren Überständen bei biologischen und chemischen Prozessen.
Mit verschiedenen Pipetten oder Glasspitzen, welche einfach in das Handstück eingesetzt werden, können überschüssige Flüssigkeiten fein dosiert von Objektträgern, Petrischalen oder Zellkulturgefässen entfernt werden. Das System wird direkt über den Geräteschalter oder den optionalen Fusstaster ein- und abgeschaltet und verfügt über einen auswechselbaren Membranfilter im Sekretbehälterdeckel. Optional ist für den biovac 060 ein Filtrationsaufsatz lieferbar. Dadurch ist das kompakte Gerät für Aspirationen und Filtrationen gleichermassen einsetzbar.
Resistente Membranpumpe, Bedienung über Geräteschalter oder optionalen Fusstaster
Aufnahmestück autoklavierbar
Auffangbehälter aus vakuumfesten Glas, 1 Liter
Kopfstück mit Profildichtung, Schwimmerventil und Feinfiltergehäuse mit Bajonettverschluss
Bakterien-, Virenfilter φ 55mm, bis zu einer Porengrösse min. 0,22μm
Schlauchverbindungen über Schnellkupplung mit selbsttätigem Absperrventil
Handstück mit Pipettenhalterung, 1- und 8-Kanal Pipette im Lieferumfang enthalten
Typ: biovac 060
Spezifikation
Spezifikation
Vacuum Station