Beschreibung
Verwenden Sie das Thermo Scientific™ Valco™ Injektor-Modell C6W als Injektor oder Schaltventil. Mit manuellem oder mikroelektrischem Antrieb lieferbar. Mit 1/16-in.-Fittings und sechs 0,010-in.-Anschlüssen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Auslösung | Mikroelektrisch oder manuell |
| Probenvolumen (metrisch) | 10 μL |
| Beschreibung | Probeninjektorschleife, Edelstahl |
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Injektor/Schaltventil |
| No. of Ports | 6 Anschlüsse |
| Statormaterial | Stainless Steel |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.