Learn More
Valeramid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11373606
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11373606 5 g 5 Gramm
11383606 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14601.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 626-97-1 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Valeramide is used in r GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Valeramid wird in der Analyse mittels GC (Gaschromatographie) und LC (Flüssigkeitschromatographie) verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-97-1
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00041895
InChI-Schlüssel IPWFJLQDVFKJDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym valeramide, n-valeramide, pentanimidic acid, unii-tkl9tn43qk, tkl9tn43qk, ksc353i5p, ipwfjlqdvfkjdu-uhfffaoysa, valeramide, pharmaceutical impurity standard
PubChem CID 12298
ChEBI CHEBI:16459
IUPAC-Name Pentanamid
SMILES CCCCC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Valeramide
Schmelzpunkt 102°C to 104°C
Menge 5 g
Beilstein 1740792
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (almost transparency).
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%