Learn More
Valeramide, TRC
Artikelnummer. 30452186
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452186 5 g 5 Gramm
30452469 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV0914305G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-97-1
Summenformel C5 H11 N O
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
Synonym Pentanamide, Valeramide, Pentanamide (9CI), Valeramide (6CI,7CI,8CI), NSC 400223, Pentanimidic acid, Valeric acid amide, n-Valeramide
IUPAC-Name pentanamide
SMILES CCCCC(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Pentanamide (Valeramide)
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
Formelmasse 101.0841