Learn More
Valeriansäure-Hydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043604
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38291-82-6
C5H12N2O
116.164
MFCD00025137
PJBQYCIDGYKEMN-UHFFFAOYSA-N
valeric acid hydrazide, pentanohydrazide, valerohydrazide, pentanoic acid, hydrazide, pentanoic acid hydrazide, valerylhydrazine, pentanoic acid,hydrazide, acmc-1afhr
93202
Pentanhydrazid
CCCCC(=O)NN
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
38291-82-6
C5H12N2O
116.164
MFCD00025137
PJBQYCIDGYKEMN-UHFFFAOYSA-N
valeric acid hydrazide, pentanohydrazide, valerohydrazide, pentanoic acid, hydrazide, pentanoic acid hydrazide, valerylhydrazine, pentanoic acid,hydrazide, acmc-1afhr
93202
Pentanhydrazid
CCCCC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Valeric acid hydrazide
Schmelzpunkt 55°C to 64°C
Menge 5 g
Beilstein 1744747
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 95%