Learn More
Thermo Scientific™ Validierungsausrüstung für UV-Vis-Spektrophotometer
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit der Thermo Scientific™ UV-Vis-Spektrophotometer-Validierungsausrüstung erhalten Sie sämtliche Unterlagen und Referenzmaterialien, die zu einer einfachen Installation sowie Installations- und Funktionsqualifizierung (IQ/OQ) beitragen. Zertifizierte Normen zur Überprüfung des Geräteleistungsverhaltens gemäß werksseitiger Spezifikationen sind separat erhältlich.
- Informationen zum Validierungsprozess
- Unterlagen zur Hersteller-verifizierten Installationsqualifizierung (IQ), Funktionsqualifizierung (OQ) und Leistungsqualifizierung (PQ), um die ordnungsgemäße Systemleistung sicherzustellen
- Informationen zu im Arzneibuch empfohlenen Tests für spezifische Leistungen
- Installations- und Gerätezertifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Validator Lite |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Evolution 60S/60; BioMate 3S; GENESYS 10S UV-Vis Bio/10S UV-Vis |
| Modell | UV Validator Lite |