Learn More
Valproinsäure EP Verunreinigung E, Mikromol™
Artikelnummer. 17912396
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17912396 25 mg 25 Milligramm
17990436 100 mg 100 Milligramm
30459319 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17912396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0751.050025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Valproinsäure EP Verunreinigung E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pentanamide (Valeramide)
CAS 626-97-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pentanamide (Valeramide)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Pentanamide, Valproic Acid Imp. E (EP), Valeramide, Valproic Acid Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H2,6,7)
SMILES CCCCC(=O)N
IUPAC-Name Pentanamid
Molekulargewicht (g/mol) 101.15
Menge 25 mg
Formelmasse 101.0841 g/mol