Learn More
Valproic Acid Ethyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30454340
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30454340 500 mg 500 Milligramm
30450052 5 g -
30454237 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454340 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV094770500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17022-31-0
Summenformel C10 H20 O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.26
Synonym 2-Propylpentanoic acid ethyl ester, Valeric acid, 2-propyl-, ethyl ester (7CI,8CI), 2-Propylvaleric acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dipropylacetate, Ethyl 2-propylpentanoate, Ethyl dipropylacetate, Ethyl valproate, Valproic acid ethyl ester
IUPAC-Name ethyl 2-propylpentanoate
SMILES CCCC(CCC)C(=O)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl Valproate
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-9(8-5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3
Formelmasse 172.1463