Learn More
BRAND™ Seripettor cap, PP, für 10 ml, zum Verschliessen des Ventilblocks
Zum Schließen des Ventilblocks. Autoklavierbar.
Marke:  BRAND™ 704552
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10039800
  • 16.48 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 18-10-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Autoklavierbar
  • Zur Verwendung mit seripettor&;
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
2+10 ml
Seripettor™/Seripettor™ Pro
Ventilkappe