missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VAMP3/Cellubrevin Antibody [PE], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30512763 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30512763 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30512763 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP338430PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

VAMP3/Cellubrevin Polyclonal antibody specifically detects VAMP3/Cellubrevin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VAMP3/Cellubrevin
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias CEBCellubrevin, cellubrevin, SYB3, Synaptobrevin-3, VAMP-3, vesicle-associated membrane protein 3, vesicle-associated membrane protein 3 (cellubrevin)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human VAMP3/Cellubrevin (NP_004772.1).,, Sequence:, MSTGPTAATGSNRRLQQTQNQVDEVVDIMRVNVDKVLERDQKLSELDDRADALQAGASQFETSAAKLKRKYWWKNCKMWA
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Membrane Trafficking and Chaperones, Neuronal Cell Markers, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9341
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.