Learn More
VAMP8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15546-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884764
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Involved in the targeting and/or fusion of transport vesicles to their target membrane. Involved for dense-granule secretion in platelets. Plays a role in regulated enzyme secretion in pancreatic acinar cells. Involved in the abscission of the midbody during cell division, which leads to completely separate daughter cells. Involved in the homotypic fusion of early and late endosomes.
Spezifikation
Spezifikation
VAMP8
Polyclonal
Unconjugated
VAMP8
EDB, Endobrevin, VAMP 8, VAMP8
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
22320, 83730, 8673
-20°C
Liquid
Western Blot
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O70404, Q9BV40, Q9WUF4
VAMP8
VAMP8 Fusion Protein Ag7903
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat