Learn More
Vanadiumgranulat,1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), 99.7 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
Für Vakuumabscheidung
Marke: Alfa Aesar 039693.18
Weitere Details : CAS : 7440-62-2 Netto-Gewicht : 0.05000kg
Menge | 50g |
---|
Chemische Identifikatoren
7440-62-2 | |
50.941 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
23990 | |
vanadium |
V | |
MFCD00011453 | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
CHEBI:35170 | |
[V] |
Spezifikation
Vanadium | |
7440-62-2 | |
99.7% (Metals basis) | |
MFCD00011453 | |
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N | |
vanadium | |
50.941 | |
CHEBI:35170 | |
Vakuumabscheidung |
50g | |
Light Gray granules | |
V | |
dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde | |
[V] | |
Odorless | |
23990 | |
Granular | |
Grau |