Learn More
Alfa Aesar™ Vanadium(III)-fluorid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ 081115.09
Weitere Details : CAS : 10049-12-4 Netto-Gewicht : 0.01000kg Transport : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 10g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324919
  • 179.00 € / 10 Gramm
Verfügbar ab
07-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
10049-12-4
VF3
MFCD00042553
Vanadium trifluoride
Spezifikation
Vanadium (III) fluoride
VF3
UN2923
Vanadium trifluoride
107.94
98%
Moisture sensitive
10g
10049-12-4
MFCD00042553
14,9922
Practically insoluble in water, acetone, and glacial acetic acid
Pulver
3.363 g/mL at 19°C
≥1406°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation