Learn More
Vanadiumplatte, 3.2 mm (0.13 Zoll) Dicke, geglüht, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15415975
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vanadium plate
Namenshinweis 3.2mm (0.13 in.) thick, Annealed
CAS 7440-62-2
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel V
MDL-Nummer MFCD00011453
Menge 50 x 50 mm
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [V]
IUPAC-Name Vanadium
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Odorless
Gewicht ≈48.9g/50x50mm
Form Platte