missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanillesäure-Natriumsalz, TRC

Artikelnummer. 30449548
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449548 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30449548 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09720525MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vanillactic Acid Sodium Salt
CAS 77305-02-3
Summenformel C10H11NaO5
Menge 25 mg
Synonym Sodium 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-lactic Acid Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O5.Na/c1-15-9-5-6(2-3-7(9)11)4-8(12)10(13)14;/h2-3,5,8,11-12H,4H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
SMILES OC(C(O[Na])=O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxy-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoat
Molekulargewicht (g/mol) 234.18
Formelmasse 234.0504
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.