Learn More
Vanillesäure-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Vanillactic Acid Sodium Salt |
| CAS | 77305-02-3 |
| Summenformel | C10H11NaO5 |
| Menge | 50 mg |
| Synonym | Sodium 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)lactate, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-lactic Acid Sodium Salt |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H12O5.Na/c1-15-9-5-6(2-3-7(9)11)4-8(12)10(13)14;/h2-3,5,8,11-12H,4H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OC(C(O[Na])=O)CC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| IUPAC-Name | Natrium;2-Hydroxy-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.18 |
| Formelmasse | 234.0504 |