Learn More
Vanillinsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081893
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
121-34-6
C8H8O4
168.15
MFCD00002551
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
8468
CHEBI:30816
4-Hydroxy-3-Methoxybenzoesäure
COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
121-34-6
C8H8O4
168.15
MFCD00002551
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
vanillic acid, acide vanillique, p-vanillic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxybenzoic acid, vanillate, m-anisic acid, 4-hydroxy, protocatechuic acid, 3-methyl ester, 4-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, unii-gm8q3jm2y8
8468
CHEBI:30816
4-Hydroxy-3-Methoxybenzoesäure
COC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Vanillic acid is used as a flavoring agent in food. It acts as an intermediate in the production of vanillin from ferulic acid. Further, it is used in wine and vinegar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vanillinsäure wird als Aromastoff in Lebensmitteln verwendet. Sie wirkt als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Vanillin aus Ferulinsäure. Außerdem wird sie in Wein und Essig verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Vanillic Acid
Schmelzpunkt 210°bis 218 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 2208364
Merck Index 14,9931
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,alcohol and ether.
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 98%
Menge 25 g