missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vanillyl Methyl Ketone, TRC

Artikelnummer. 30450234
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450234 1 g -
30455068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450234 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV0976251G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2503-46-0
Summenformel C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Synonym 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propiovanillone, Guaiacylacetone, Methyl Vanillyl Ketone, NSC 16690
IUPAC-Name 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-2-one
SMILES COc1cc(CC(=O)C)ccc1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vanillyl Methyl Ketone
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-7(11)5-8-3-4-9(12)10(6-8)13-2/h3-4,6,12H,5H2,1-2H3
Formelmasse 180.0786
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.